AV48116
Anti-SLC14A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FLJ33745, Anti-FLJ41687, Anti-HUT11, Anti-HsT1341, Anti-JK, Anti-RACH1, Anti-Solute carrier family 14 (urea transporter), member 1 (Kidd blood group), Anti-UT-B1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
42 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC14A1(6563)
Descrizione generale
Rabbit Anti-SLC14A1 antibody recognizes human, canine, bovine, and mouse SLC14A1.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3