860527P
Avanti
C24 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860527P, powder
Sinonimo/i:
N-lignoceroyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860527P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860527P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)