AV47410
Anti-TMEM30A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-C6orf67, Anti-CDC50A, Anti-FLJ10856, Anti-Transmembrane protein 30A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
41 kDa
Reattività contro le specie
human, dog, guinea pig, horse, rat, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TMEM30A(55754)
Categorie correlate
Descrizione generale
Rabbit Anti-TMEM30A recognizes human, mouse, rat, zebrafish, chicken, canine, and bovine TMEM30A.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3