AV44268
Anti-TGFBI antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-BIGH3, Anti-CDB1, Anti-CDG2, Anti-CDGG1, Anti-CSD, Anti-CSD1, Anti-CSD2, Anti-Transforming growth factor, β-induced, 68 kDa
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
46 kDa
Reattività contro le specie
horse, human, guinea pig, mouse, bovine, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TGFBI(7045)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)