743011
O-(2-Mercaptoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol
10,000
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, MeO-PEG-SH, Mercaptopolyethylene glycol monomethyl ether, PEG-thiol, Polyethylene glycol 2-mercaptoethyl methyl ether
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?