Documenti fondamentali
ADAPA462157-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 15 x 2.6 - 7 mL blood tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 15 x 2.6 - 7 mL blood tubes
with rubber mat
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638246 (NA)
Parametri
3,050 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
121 mm
Diametro
13 mm
Compatibilità
for use with 250 mL rectangular bucket
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)