Documenti fondamentali
EP5920709003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 10 x 50 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Caratteristiche
capacity 10 x 50 mL conical tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920709003 (Global)
Parametri
3,076 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
122 mm
Diametro
31 mm
Compatibilità
for use with plate/tube bucket
Descrizione generale
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)