A9298
Methyl arachidonate
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
Arachidonic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Mortierella alpina
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
omega FAs
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
OFIDNKMQBYGNIW-ZKWNWVNESA-N
Applicazioni
- Lipid peroxidation products mediate the formation of 8-hydroxydeoxyguanosine in DNA.: This article explores the role of lipid peroxidation products, specifically those involving methyl arachidonate, in causing oxidative DNA damage, indicating the compound′s influence on cellular aging and disease processes (Park JW et al., 1992).
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis