A8062
Anti-Goat/Sheep IgG−Alkaline Phosphatase antibody, Mouse monoclonal
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG, Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG–Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
GT-34, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
sheep, goat, bovine
Non deve reagire con
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
tecniche
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
western blot (chemiluminescent): 1:150,000 using total cell extract of chicken fibroblasts (10-20 μg per well)
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG-Alkaline Phosphatase recognizes goat and sheep IgGs. No cross-reactivity is observed with human IgGs or IgGs derived from the following species: guinea pig, rat, horse, dog, chicken, pig, mouse, rabbit, and cat.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?