A9452
Anti-Goat/Sheep IgG−Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
GT-34, monoclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
sheep, goat, bovine
Non deve reagire con
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
Confezionamento
vial of 0.5 mL
tecniche
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:160,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
Isotipo
IgG1
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Mouse monoclonal anti-goat/sheep IgG-peroxidase antibody shows strong cross-reactivity with sheep IgG and cross-reacts with bovine IgG. No cross-reaction of the unconjugated monoclonal antibody is observed with human serum and tissue components. Moreover, the antibody does not react with the following species: guinea pig, rat, mouse, rabbit, horse, dog, chicken, pig and cat.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?