AP184A
Donkey Anti-Sheep IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate, Species Adsorbed
0.6 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
sheep
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.6 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Linkage
Stato fisico
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Stoccaggio e stabilità
WARNING:
For research use only; not for use as a diagnostic.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3