A6566
2-Hydroxysaclofen
≥98% (TLC), solid
Sinonimo/i:
3-Amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropanesulfonic acid
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
0.1 M HCl: 1.2 mg/mL
methanol: 1.4 mg/mL
DMSO: 28 mg/mL
0.1 M NaOH: 9.5 mg/mL
Stringa SMILE
NCC(O)(CS(O)(=O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClNO4S/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12,5-11)6-16(13,14)15/h1-4,12H,5-6,11H2,(H,13,14,15)
WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)