A7127
Agmatine sulfate salt
≥97% (TLC), powder, ion channel blocker
Sinonimo/i:
1-Amino-4-guanidinobutane sulfate salt, 4-Guanidinobutylamine sulfate salt, N-(4-Aminobutyl)guanidine sulfate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Agmatine sulfate salt, ≥97%, powder
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
234-238 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
ethanol: insoluble
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C5H14N4.H2O4S/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h1-4,6H2,(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
PTAYFGHRDOMJGC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
Applicazioni
- to study its effects on nod-like receptor protein 3 (NLRP3) inflammasome activation and cytokine responses in sub-chronic restraint stress rat models
- as an N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor blocker to study its therapeutic effects on autistic behaviors in the valproic acid-induced animal model of autism
- as a standard to determine the bioactive amines in vegetables by high-performance liquid chromatography (HPLC)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?