A3234
Apolipoprotein E4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE and HPLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
ApoE4
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE and HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... APOE(348)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.