SRP4693
Apolipoprotein A−I human
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
APOA1, Apo-AI, Apolipoprotein A-I, C117399, MGC117399
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~28 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ApoA1(335)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)