86524
CM-Dextran sodium salt
BioXtra
Sinonimo/i:
CM-D, Carboxymethyl-dextran sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
powder
Impurezze
≤10% water
Colore
white
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
λ
10 mg/mL in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties