59965
Nonyl β-D-maltoside
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
n-Nonyl β-D-maltopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Saggio
≥99.0% (TLC)
PM
468.54 g/mol
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
CCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H40O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-29-20-18(28)16(26)19(13(11-23)31-20)32-21-17(27)15(25)14(24)12(10-22)30-21/h12-28H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-/m1/s1
KCCBGPCYGBPHBR-ZESVGKPKSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)