Documenti fondamentali
27813
Sigma-Aldrich
Coomassie protein assay reagent
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Stato
liquid
Livello qualitativo
Densità
~1.31 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5/C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Coomassie protein assay reagent is a protein analysis reagent used for the determination of total protein concentration. The Coomassie dye in the Coomassie (Bradford) reagent binds to protein in the sample leading to an immediate shift in absorption with a concomitant color change of the solution from red to blue. This spectrophotometric measurement of the intensity of this resulting blue color is used to determine the concentration of protein in solutions.
Applicazioni
Suitable for the determination of protein according to Bradford. Five-fold concentrate for tests in microtiter plates; ten-fold concentrate for tests in photometric cuvettes (d=1cm); dilute with H2O
Note legali
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Diwakar Dahal et al.
Plant molecular biology, 73(6), 643-658 (2010-05-25)
Proteomics approach was used to elucidate the molecular interactions taking place at the stem cell wall level when tomato species were inoculated with Ralstonia solanacearum, a causative agent of bacterial wilt. Cell wall proteins from both resistant and susceptible plants
A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding.
M M Bradford
Analytical biochemistry, 72, 248-254 (1976-05-07)