Key Documents
209-250
Sigma-Aldrich
Endothelial Cell Starvation Medium (250 ml)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Endothelial Cell Starvation Medium
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1