Documenti fondamentali
71718
Sigma-Aldrich
L-lattato di sodio
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
Acido L-lattico, Acido (S)-2-idrossipropionico, Acido sarcolattico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5NaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.06
Beilstein:
4567087
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −12.5±0.5°, c = 1% in H2O
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥97.0 (enzymatic)
Caratteristiche
chiral
Impurezze
≤1% water
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
Descrizione generale
L′L-lattato di sodio è il sale sodico dell′acido L-lattico ed è ampiamente utilizzato in sintesi organica come building block chirale per la preparazione di svariati composti chirali. Può essere usato anche come riducente blando in applicazioni di chimica di sintesi.
Applicazioni
L′L-lattato di sodio può essere impiegato come:
  • Reagente per la dissoluzione del D-gluconato di calcio.
  • Agente di cristallizzazione nella sintesi di catalizzatori metallo-silicati contenenti stagno (Sn).
  • Building block chirale per preparare l′intermedio chirale pirrolidina, che viene poi usato per sintetizzare liquidi ionici a base di pirrolidinio chirale.
  • Blando riducente nella riduzione selettiva di CuO a dare nanobastoncini di Cu.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Clinical evaluation of sodium bicarbonate, sodium L-lactate, and sodium acetate for the treatment of acidosis in diarrheic calves.
Kasari TR
Journal of the American Veterinary Medical Association, 187(4), 392-397 (1985)
Jian-Hua Mao et al.
Microbiome, 8(1), 53-53 (2020-04-18)
Recent evidence has linked the gut microbiome to host behavior via the gut-brain axis [1-3]; however, the underlying mechanisms remain unexplored. Here, we determined the links between host genetics, the gut microbiome and memory using the genetically defined Collaborative Cross
Michael G Tordoff et al.
Chemical senses, 39(6), 515-528 (2014-05-23)
Genetic ablation of calcium homeostasis modulator 1 (CALHM1), which releases adenosine triphosphate from Type 2 taste cells, severely compromises the behavioral and electrophysiological responses to tastes detected by G protein-coupled receptors, such as sweet and bitter. However, the contribution of
Lucy Liu et al.
Cell metabolism, 26(5), 719-737 (2017-10-03)
Elevated reactive oxygen species (ROS) induce the formation of lipids in neurons that are transferred to glia, where they form lipid droplets (LDs). We show that glial and neuronal monocarboxylate transporters (MCTs), fatty acid transport proteins (FATPs), and apolipoproteins are
Helena Lind et al.
International journal of microbiology, 2010, 430873-430873 (2011-02-19)
Dairy propionibacteria are widely used in starter cultures for Swiss type cheese. These bacteria can ferment glucose, lactic acid, and glycerol into propionic acid, acetic acid, and carbon dioxide. This research examined the antifungal effect of dairy propionibacteria when glycerol