60389
Potassium L-lactate solution
~60%, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Potassium (S)-lactate, Monopotassium lactate, Lactic acid monopotassium salt, Potassium L-(+)-Lactate, Potassium (S)-2-hydroxypropanoate, Potassium alpha-hydroxypropionate solution, L-Lactic acid potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]20/D −4.3±0.5°, neat
Confezionamento
pkg of 1 L
pkg of 250 mL
Condizioni di stoccaggio
room temperature
Concentrazione
~60% (enzymatic)
~60%
Colore
colorless
pH
6.5-8.5
Densità
1.333 g/cm3
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
[K+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.K/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
PHZLMBHDXVLRIX-DKWTVANSSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?