14340C
EX-CELL® 325 PF CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Protein Free
protein free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
without L-glutamine
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
glucose: 3.45 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
phenol red: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.