Documenti fondamentali
05479
Sigma-Aldrich
Sieroalbumina
fraction V, essentially protease free, ≥92% (GE)
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Saggio
≥92% (GE)
Stato
lyophilized powder
Qualità
essentially protease free
PM
~66 kDa
Mr ~67000
Purificato mediante
heat shock fractionation
Perdita
≤5% loss on drying
Solubilità
H2O: 40 mg/mL at 20 °C, clear to very faintly turbid, colorless to slightly yellow
H2O: slightly soluble
Attività estranea
protease ≤0.005 U/mg
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Albumin from bovine serum has been used for blocking the non-specific protein binding surface areas. It has also been used as a standard for evaluating the concentration of protein by using Bradford method.
Azioni biochim/fisiol
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Bovine serum albumin also referred to as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated as well as non-treated microwells. It can also triggers the insulin dependent diabetes mellitus.
Nota sulla preparazione
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Initial fractionation by heat shock.
Altre note
Sales restrictions may apply
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Sieroalbumina lyophilized powder, suitable for (for molecular biology), Non-acetylated
Sigma-Aldrich
B6917
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
B4287
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A4919
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A3059
Sieroalbumina
Raphael J Gübeli et al.
Scientific reports, 3, 2610-2610 (2013-09-11)
The simplification of current vaccine administration regimes is of crucial interest in order to further sustain and expand the high impact of vaccines for public health. Most vaccines including the vaccine against hepatitis B need several doses to achieve protective
Andreas Menzel et al.
Lab on a chip, 13(21), 4173-4179 (2013-08-29)
Detecting drug-target interactions in real-time is a powerful approach for drug discovery and analytics. We show here for the first time the ultra fast electrical real-time detection and quantification of antibiotics using a novel biohybrid nanosensor. The biomolecular sensing is
J Karjalainen et al.
The New England journal of medicine, 327(5), 302-307 (1992-07-30)
Cow's milk has been implicated as a possible trigger of the autoimmune response that destroys pancreatic beta cells in genetically susceptible hosts, thus causing diabetes mellitus. Studies in animals have suggested that bovine serum albumin (BSA) is the milk protein
M Steinitz
Analytical biochemistry, 282(2), 232-238 (2000-06-30)
ELISA provides a highly sensitive procedure for quantitating antigens and antibodies. In that assay, microwells are coated initially with a specific ligand and then saturated with inert molecules to minimize nonspecific background. Coating can be improved by pretreating the microwells
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that