05438
Albumina
lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Albumina, Ovoalbumina
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken egg white
Saggio
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
44287 Da by calculation
tecniche
electrophoresis: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
chicken ... OVAL(396058)
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2