00297
Isopentenyl pyrophosphate trilithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinonimo/i:
3-Methyl-3-butenyl pyrophosphate trilithium salt, IPP
Saggio
≥95.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤10% water
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3Li/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h1,3-4H2,2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);;;/q;3*+1/p-3
ZJGSIAARCDPUSN-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3