T2629
Sodium tungstate dihydrate
suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin
Sinonimo/i:
Tungstic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: tungsten
pH
9-11.5 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
698 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)