P7875
Periodic acid
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
tecniche
toxicology assay: suitable
Punto di fusione
122 °C (lit.)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Oxidation of alcohols to ketones and aldehydes.
- Oxidation hydroxylamine derivatives.
- Oxidation of arenes to quinones.
It can also be used:
- As a stoichiometric oxidant with chromium (IV) acetate for the oxidation of tertiary C−H bonds to tertiary alcohols.
- In combination with chromium oxide to oxidize primary alcohols to carboxylic acids; alkylbenzenes to benzoic acids; and cyclic benzyl ethers to the corresponding lactones.
- In the selective oxidation of sulfides to sulfoxides using FeCl3 as a catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?