375810
Periodic acid
ACS reagent, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
99%
99.0-101.0% (ACS specification)
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Impurezze
≤0.01% insolubles
≤0.01% other halogens
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
Punto di fusione
122 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.003%
heavy metals: ≤0.005%
applicazioni
histology
Stringa SMILE
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Oxidation of alcohols to ketones and aldehydes.
- Oxidation hydroxylamine derivatives.
- Oxidation of arenes to quinones.
- Deprotection of the dithio- and oxathio-derivatives.
- Oxidative degradation of epoxidized natural rubber (ENR).
- Oxidation of urazoles and bis-urazoles to triazolinediones.
- Oxidative cleavage of glucosazone.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)