P1147
Potassium acetate
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.0000001 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder or crystals
pH
7-9 (25 °C, 98.2 g/L)
Densità
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1