220345
Sodium bromide
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 806 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder or crystals
pH
5.4 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
755 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- As a catalyst for the microwavce assisted three-component cyclocondensation of aryl aldehydes, alkyl nitriles and dimedone for the synthesis of highly functionalized tetrahydrobenzo[b]pyrans.
- As a source of bromine radical in the preparation of bromomethylated γ-lactones via electrochemical oxidative bromination and cyclization series of alkenoic acid derivatives.
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1