B85919
2-Butanol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
sec-Butyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
12.5 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
761 °F
Limite di esplosione
9.8 %
IVD
for in vitro diagnostic use
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. eboll.
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Densità
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to produce 2-butanone in presence of KMnO4 oxidant and CPC (N-cetylpyridinium chloride) micellar catalyst.
- In the production of CH3NH3PbI3 perovskite films.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup