174645
2-Methoxypropene
97%
Sinonimo/i:
Isopropenyl methyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
27.96 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
374 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
P. eboll.
34-36 °C (lit.)
Densità
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(C)=C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?