97876
Activated Charcoal Norit®
Norit® CA1, wood, chemically activated, powder
Sinonimo/i:
Charcoal activated Norit®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
wood
Stato
powder
Qualità
chemically activated
Produttore/marchio commerciale
Norit® CA1
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
ion chromatography: suitable
Residuo alla calcinazione
≤4.0%
Perdita
≤16% loss on drying
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Separating gas mixtures, such as; hydrogen-hydrocarbons,
- Gas drying;
- Selective gas adsorption
- Gas storage
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)