Documenti fondamentali
1.02204
Supelco
Charcoal wood
powder
Sinonimo/i:
Charcoal wood
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101522
Numero indice EU:
231-153-3
NACRES:
NB.51
Livello qualitativo
Stato
powder
Residuo alla calcinazione
≤7% (600 °C)
Dimensione particelle
<0.15 mm (~99%)
Punto di fusione
3550 °C
Densità bulk
410 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Residue on ignition (600 °C): ≤ 7 %
Particle size (< 0.15 mm): about 99%
Carbonization: conforms
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3