Documenti
1.02186
Supelco
Charcoal activated
for analysis
Sinonimo/i:
Charcoal activated
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Codice UNSPSC:
11101522
Numero indice EU:
231-153-3
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Area superficiale
800-1500 m2/g
Impurezze
≤0.2% EtOH solubles
≤0.5% Substances soluble in water
≤0.5% water solubles
≤1% HNO3 solubles
Residuo alla calcinazione
≤1% (600 °C)
Perdita
≤ 10% loss on drying
Dimensione particelle
<100 μm (~90%)
Punto di fusione
3550 °C
Densità bulk
150‑440 kg/m3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤300 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity: conforms
Substances soluble in nitric acid: ≤ 1 %
Substances soluble in water: ≤ 0.5 %
Substances soluble in Ethanol: ≤ 0.2 %
Sulphate (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (Iron): ≤ 300 ppm
Pb (Lead): ≤ 10 ppm
Zn (Zinc): ≤ 10 ppm
n-Hexane adsorption: ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C): ≤ 1 %
Loss on drying: ≤ 10 %
Particle size (< 100 µm): about 90 %