29238
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
Norit RBAA-3, 6-7 mesh, rod
Sinonimo/i:
Charcoal activated Norit®
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Activated Charcoal Norit®, Norit® RBAA-3, rod
Stato
rod
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Norit® RBAA-3
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
LPLC: suitable
Diametro
~3 mm
Perdita
17-26% loss on drying
Matrice
Carbon
Gruppo funzionale matrice
carbon
Capacità
≥2.1 meq/g neutralization (acid)
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Tecnica di separazione
reversed phase
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?