Documenti fondamentali
650579
Sigma-Aldrich
Toluene
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.14
Beilstein:
635760
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
eCl@ss:
39011102
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
Grado
HPLC Plus
for residue analysis
agenzia
suitable for EPA 1613
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
Limite di esplosione
7 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.02% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0001%
Residuo alogenato
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Indice di rifrazione
n/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
110-111 °C (lit.)
110.6 °C
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 284 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 325 nm Amax: 0.02
λ: 350 nm Amax: 0.005
λ: 400 nm Amax: 0.005
Compatibilità
suitable for residue analysis
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Altre note
Pesticide Residue Analysis (as Heptachlor Epoxide) <10 ng/L
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Analysis of Malondialdehyde, Chlorophyll Proline, Soluble Sugar, and Glutathione Content in Arabidopsis seedling.
Zhang Z and Huang R.
Bio-protocol, 3(14) (2013)
V Melissinaki et al.
Biofabrication, 3(4), 045005-045005 (2011-09-21)
This study reports on the production of high-resolution 3D structures of polylactide-based materials via multi-photon polymerization and explores their use as neural tissue engineering scaffolds. To achieve this, a liquid polylactide resin was synthesized in house and rendered photocurable via
A Pseudomonas thrives in high concentrations of toluene.
Inoue A and Horikoshi K.
Nature, 338, 264-266 (1989)
Structural study on syndiotactic polystyrene: 2. Crystal structure of molecular compound with toluene.
Chatani Y, et al.
Polymer, 34(8), 1620-1620 (1993)
Sheng-Suan Cai et al.
Journal of chromatography. A, 1173(1-2), 88-97 (2007-10-30)
In this work, we evaluate the performance of liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (LC-APPI-MS) for non-aqueous reversed phase analysis of six triacylglycerol model compounds using six binary mobile phases including MeOH/iPrOH, MeOH/CHCl(3), MeOH/CH(2)Cl(2), CH(3)CN/iPrOH, CH(3)CN/CHCl(3), and CH(3)CN/CH(2)Cl(2). All mobile phases