308250
tert-Butanol
suitable for HPLC, ≥99.5%
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
896 °F
Limite di esplosione
8 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.050% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
23-26 °C (lit.)
Densità
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 230 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 300-350 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Used in the analysis of volatile organic compounds (VOCs) in alcoholic beverages by GC coupled to Flame Ionization Detector (FID).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol