268003
Hydrobromic acid
reagent grade, 48%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.8 (vs air)
Tensione di vapore
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
Descrizione
48% aqueous HBr
Saggio
48%
Forma fisica
liquid
Densità
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br
InChI
1S/BrH/h1H
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A catalyst in transesterification reactions.
- A reagent to synthesize cellulose nanocrystals (CNCs) via acidic hydrolysis of cotton fibers.
- A reactant to prepare denitrosation reagent.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1