247596
Sodium formate
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Formic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99.0%
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.005% insolubles
Punto di fusione
259-262 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- As a hydrogen source in the selective synthesis of 4,4′-diaminostilbene-2,2′-disulfonic acid (DSD) from 4,4′-dinitrostilbene-2,2′-disulfonic acid (DNS) in presence of metal oxide supported gold catalyst.
- As a heterogeneous nucleation promoter in the synthesis of ZIF-8 (Zeolitic imidazolate framework-8) membranes on α-alumina supports.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?