67253
Sodium formate
analytical standard
Sinonimo/i:
E237, Formic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
99.0-101.0% (wt., NT)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pH
7.0-8.5
Punto di fusione
259-262 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 10%, clear, colorless
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 330 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?