Documenti fondamentali
24216
Sigma-Aldrich
Cloroformio
contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of BP, 99-99.4% (GC)
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.38
Beilstein:
1731042
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.04
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99-99.4% (GC)
Stato
liquid
Qualità
meets analytical specification of BP
contiene
ethanol as stabilizer
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
related substances, complies (GC)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.05% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
60-62 °C
60.5-61.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Densità
1.479-1.489 g/mL at 20 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
chloride (Cl-): in accordance
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Altre note
The article number 24216-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 24216-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gurman Singh Pall et al.
Nucleic acids research, 35(8), e60-e60 (2007-04-05)
The northern blot, or RNA gel blot, is a widely used method for the discovery, validation and expression analysis of small regulatory RNA such as small interfering RNA (siRNA), microRNA (miRNA) and piwi-interacting RNA (piRNA). Although it is straightforward and
G F Ames et al.
Journal of bacteriology, 160(3), 1181-1183 (1984-12-01)
We introduce a method by which periplasmic proteins can be released rapidly, simply, and quantitatively by treating cells with chloroform. All the amino acid-binding proteins tested maintained their activity during chloroform treatment. This method makes practical the analysis of the
Jameel A Feshitan et al.
Journal of colloid and interface science, 329(2), 316-324 (2008-10-28)
Microbubbles used as contrast agents for ultrasound imaging, vectors for targeted drug delivery and vehicles for metabolic gas transport require better size control for improved performance. Mechanical agitation is the only method currently available to produce microbubbles in sufficient yields
Z V Leonenko et al.
Biochimica et biophysica acta, 1509(1-2), 131-147 (2000-12-19)
We have used magnetic alternating current mode atomic force microscopy (MAC-AFM) to investigate the formation of supported phospholipid bilayers (SPB) by the method of vesicle fusion. The systems studied were dioleoylphosphatidylcholine (DOPC) on mica and mica modified with 3-aminopropyl-triethoxy-silane (APTES)
Photolysis of chloroform and other organic molecules in aqueous titanium dioxide suspensions.
Kormann C, et al.
Environmental Science & Technology, 25(3), 494-500 (1991)