95148
L-Argininosuccinic acid lithium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
N-{{[(4S)-4-Amino-4-carboxybutyl]amino}iminomethyl}-L-aspartic acid lithium salt, Lithium L-argininosuccinate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤20% water
applicazioni
clinical testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C[C@@H](C(O)=O)NC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N)=O.[Li+]
InChI
1S/C10H18N4O6.Li/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);/q;+1/t5-,6-;/m0./s1
MGJRREWOOITZBB-GEMLJDPKSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)