Documenti fondamentali
319988
Sigma-Aldrich
Cloroformio
contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.38
Beilstein:
1731042
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
contiene
ethanol as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
H2SO4, passes test
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
60.5-61.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Densità
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Pb: ≤0.05 ppm
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Chloroform, a halogenated hydrocarbon, is widely used as a solvent and extractant in various manufacturing and laboratory procedures. It can be produced by the chlorination of methane or lower-chlorinated methanes. Additionally, it is employed in the production of dichlorocarbenes, α-trichloromethyl carbinols, and trichlorolithiocarbenoids.
Applicazioni
Chloroform can be used as a solvent in the:
  • Enzyme-catalyzed ring-opening polymerization of ω-pentadecalactone to prepare polyesters.
  • Pd-catalyzed cross-coupling reaction of acid chlorides with arylboronic acids to synthesize diaryl Ketones.
  • Enantio- and diastereoselective nitro-Mannich reaction of α-aryl nitromethanes with amido sulfones to synthesize β-nitroamines.
  • Diels-Alder reaction to synthesize spiro-fused dihydropyans. The hydrogen bond (CH-O) formed between chloroform and carbonyl oxygen makes the carbonyl group a stronger heterodienophile, resulting in an increased reaction rate.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Cloroformio HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
650471
Cloroformio
Cloroformio analytical standard
Supelco
02487
Cloroformio
Xuejun Liu et al.
Nature protocols, 2(5), 1288-1296 (2007-06-05)
A nearly quantitative 18-component synthesis of a nanocontainer, which is built up from six bowl-shaped cavitands that are connected together with 12 -CH=N-CH2CH2-N=CH- linkers, and its subsequent reduction are described. This nanocontainer has an estimated cavity volume of 1,700 A3
High activity and regenerability of a palladium-gold catalyst for chloroform degradation.
Velazquez JC, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology (2015)
Yongjun Liu et al.
Journal of hazardous materials, 308, 84-90 (2016-01-26)
In this study, efficient dechlorination and decomposition of chloroform (CF) induced by glow discharge plasma (GDP) in contact with a sodium sulfate solution was investigated. Intermediate byproducts were determined by ionic chromatography and headspace gas chromatography, respectively. Results showed that
Fabian V Filipp et al.
Pigment cell & melanoma research, 25(3), 375-383 (2012-03-01)
The tricarboxylic acid (TCA) cycle is the central hub of oxidative metabolism, running in the classic forward direction to provide carbon for biosynthesis and reducing agents for generation of ATP. Our metabolic tracer studies in melanoma cells showed that in
Photolysis of chloroform and other organic molecules in aqueous titanium dioxide suspensions.
Kormann C, et al.
Environmental Science & Technology, 25(3), 494-500 (1991)