Key Documents
238511
Sigma-Aldrich
Potassium permanganate
≤150 μm particle size, 97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
KMnO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352312
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio
97%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Dimensione particelle
≤150 μm
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
Stringa SMILE
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Layered MnO2 with very promising characteristics for battery applications is produced by thermal decomposition of KMnO4.
Suitable for heterogeneous oxidations.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Kim, S.H. et al.
Chemistry of Materials, 11, 557-557 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1097-1097 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 227-227 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1047-1047 (1994)
Crown polyether chemistry. Potassium permanganate oxidations in benzene.
Sam DJ and Simmons HE.
Journal of the American Chemical Society, 94(11), 4024-4025 (1972)