221716
Ammonium oxalate monohydrate
ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
Oxalic acid diammonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99%
99.0-101.0% (ACS specification)
Stato
crystalline powder
crystals or granules
Impurezze
≤0.005% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.02%
pH
6-7 (25 °C, 14.2 g/L)
Punto di fusione
133 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Fe: ≤2 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Stringa SMILE
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?