14380C
EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Chemically defined, sterile-filtered, suitable (for insect cell culture)
Produzione farmaceutica
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | insect: suitable
Componenti
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.