Y0001965
Dosulepin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dosulepin, 3-Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dothiepin, dosulepin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H21NS.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11-;
XUPZAARQDNSRJB-CULRIWENSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)