Y0001907
Isopropyl isostearate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Isopropyl 16-methylheptadecanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
isopropyl isostearate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H42O2/c1-19(2)17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-21(22)23-20(3)4/h19-20H,5-18H2,1-4H3
NEOZOXKVMDBOSG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
344.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
173.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)