Y0001875
Gadodiamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
[5,8-Bis(carboxymethyl)-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato (3-)]gadolinium, [N,N-Bis[2-[(carboxymethyl)](methylcarbamoyl)methyl]-amino]ethyl]glycinato(3-)]gadolinium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gadodiamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Gd]21OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O2)CC(=O)NC)CCN(CC(=O)O1)CC(=O)NC
InChI
1S/C16H29N5O8.Gd/c1-17-12(22)7-20(10-15(26)27)5-3-19(9-14(24)25)4-6-21(11-16(28)29)8-13(23)18-2;/h3-11H2,1-2H3,(H,17,22)(H,18,23)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29);/q;+3/p-3
HZHFFEYYPYZMNU-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)